Principaux documents
JWPH3249D59C
J & W Pharmlab LLC
8-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-[1,7]naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.63
Numéro MDL:
Iupac Name
8-chloro-1,2,3,4-tetrahydro[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H9ClN2/c9-8-7-6(3-5-11-8)2-1-4-10-7/h3,5,10H,1-2,4H2
Clé InChI
CTVWMAXLCADLIO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0196
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0196