Principaux documents
JWPH3249D0B2
J & W Pharmlab LLC
(5-Methoxy-1H-indazol-3-yl)-acetic acid
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
Réf. du fournisseur: 45R0044-50MG
239,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
239,63 €
100 MG
346,13 €
250 MG
559,13 €
500 MG
985,13 €
1 G
1 837,13 €
5 G
6 496,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 45R0044-50MG
239,63 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methoxy-1H-indazol-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-15-6-2-3-8-7(4-6)9(12-11-8)5-10(13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
ALDYNZAFBDWYOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0044
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0044