Principaux documents
JWPH3249D0B0
J & W Pharmlab LLC
6-Hydrazino-1H-indazol-3-ylamine dihydrochloride
50 MG
234,39 €
100 MG
276,99 €
250 MG
359,53 €
500 MG
524,61 €
1 G
856,09 €
5 G
3 188,44 €
Réf. du fournisseur: 45R0042S-50MG
234,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
234,39 €
100 MG
276,99 €
250 MG
359,53 €
500 MG
524,61 €
1 G
856,09 €
5 G
3 188,44 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 45R0042S-50MG
234,39 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-hydrazino-1H-indazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5.2ClH/c8-7-5-2-1-4(10-9)3-6(5)11-12-7;;/h1-3,10H,9H2,(H3,8,11,12);2*1H
Clé InChI
RKOTVBDEVQLPGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/45R0042S