Principaux documents
JWPH3249CCF7
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-biphenyl-4-ylamine
50 MG
292,97 €
100 MG
391,48 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1 388,59 €
5 G
5 382,34 €
Réf. du fournisseur: 20R1582-50MG
292,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
292,97 €
100 MG
391,48 €
250 MG
589,84 €
500 MG
856,09 €
1 G
1 388,59 €
5 G
5 382,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 20R1582-50MG
292,97 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10BrN/c13-11-8-10(6-7-12(11)14)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
Clé InChI
NUMYOKLDZQAXAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1582
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1582