Principaux documents
JWPH3249CC55
J & W Pharmlab LLC
1-Amino-cyclobutanecarbonitrile hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-4-5(7)2-1-3-5;/h1-3,7H2;1H
Clé InChI
YMJJHWPAULQWGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1380S