Principaux documents
JWPH3249CBCA
J & W Pharmlab LLC
2,3-Dihydro-benzofuran-7-ylamine hydrochloride
100 MG
130,46 €
250 MG
146,44 €
500 MG
166,41 €
1 G
199,69 €
5 G
599,06 €
25 G
1 797,19 €
Réf. du fournisseur: 20R1125S-100MG
130,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
130,46 €
250 MG
146,44 €
500 MG
166,41 €
1 G
199,69 €
5 G
599,06 €
25 G
1 797,19 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 20R1125S-100MG
130,46 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dihydrobenzofuran-7-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9NO.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3H,4-5,9H2;1H
Clé InChI
OCOWBOSIWANYDS-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/20R1125S