JWPH3249C5EF
J & W Pharmlab LLC
2-Cyclopropylmethl carbamimidothioate hydrobromide
Réf. du fournisseur: 12R0106B-50MG
232,97 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 12R0106B-50MG
232,97 €
Iupac Name
cyclopropylmethyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C5H10N2S.BrH/c6-5(7)8-3-4-1-2-4;/h4H,1-3H2,(H3,6,7);1H
Clé InChI
JLVAXQUEFZTATN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0106B