JWPH3249C5E0
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-piperidine-4-carboxamidine oxalate
Réf. du fournisseur: 12R0089X-100MG
90,53 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 12R0089X-100MG
90,53 €
Iupac Name
tert-butyl 4-[amino(imino)methyl]-1-piperidinecarboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21N3O2.C2H2O4/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-8(5-7-14)9(12)13;3-1(4)2(5)6/h4-7,12-13H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
SNDVBFUAHXCHDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0089X