Principaux documents
JWPH3249C4B0
J & W Pharmlab LLC
5,6-Difluoro-indan-2-one
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1 328,59 €
1 G
1 861,09 €
5 G
6 653,59 €
Réf. du fournisseur: 10R0411-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
396,71 €
100 MG
662,96 €
250 MG
929,21 €
500 MG
1 328,59 €
1 G
1 861,09 €
5 G
6 653,59 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10R0411-50MG
396,71 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,6-difluoro-1,3-dihydro-2H-inden-2-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-3-5-1-7(12)2-6(5)4-9(8)11/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
FPOCXYWEBBMGFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411