Principaux documents
JWPH3249C48D
J & W Pharmlab LLC
3-Ethyl-4-formyl-benzonitrile
50 MG
216,99 €
100 MG
299,53 €
250 MG
464,61 €
500 MG
796,09 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
Réf. du fournisseur: 10R0353-50MG
216,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
216,99 €
100 MG
299,53 €
250 MG
464,61 €
500 MG
796,09 €
1 G
1 328,59 €
5 G
5 322,34 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 10R0353-50MG
216,99 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethyl-4-formylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9NO/c1-2-9-5-8(6-11)3-4-10(9)7-12/h3-5,7H,2H2,1H3
Clé InChI
JEYCHKIOSFTPQB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0353