Principaux documents
JWPH3249C2C7
J & W Pharmlab LLC
2-Trimethylsilanyl-propionitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(trimethylsilyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C6H13NSi/c1-6(5-7)8(2,3)4/h6H,1-4H3
Clé InChI
WISPPBDNOQXVLN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0517
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0517