Principaux documents
ENAH9926C5B0
Enamine
tert-butyl 2-(2-cyano-4-iodo-3-methyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.17
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-cyano-4-iodo-3-methyl-1H-pyrrol-1-yl)acetate
Inchi Code
1S/C12H15IN2O2/c1-8-9(13)6-15(10(8)5-14)7-11(16)17-12(2,3)4/h6H,7H2,1-4H3
Clé InChI
DFHUSAKSMHDPLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44826018
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44826018