Principaux documents
ENAH98EF89D3
Enamine
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.46
Numéro MDL:
Pf
80-82
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-6-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H4BrClN2/c1-3-2-4(6)9-5(7)8-3/h2H,1H3
Clé InChI
IAZHWQUUIZLBAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345268
Melting Point
80-82
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345268