Principaux documents
ENAH98DB73BD
Enamine
3-iodo-1H-indazole-5-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.04
Numéro MDL:
Pf
206-207
Iupac Name
3-iodo-1H-indazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4IN3/c9-8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)11-12-8/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
WUXBWWWYWVYSTI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4252737
Melting Point
206-207
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4252737