Principaux documents
ENAH987FB4E5
Enamine
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
100 MG
68,40 €
1 G
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
77,50 €
5 G
95,70 €
10 G
133,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7417063-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
68,40 €
1 G
68,40 €
250 MG
68,40 €
500 MG
68,40 €
2.5 G
77,50 €
5 G
95,70 €
10 G
133,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7417063-100MG
68,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-3-(trifluoromethoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5F4NO.ClH/c8-6-4(12)2-1-3-5(6)13-7(9,10)11;/h1-3H,12H2;1H
Clé InChI
KAUSOWDERLAWHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7417063