Principaux documents
ENAH987FA7DA
Enamine
4-(bromomethylidene)oxane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.04
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(bromomethylene)tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9BrO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
Clé InChI
JZESAPQXAJWSCQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-336834