Key Documents
ENAH9851EFC5
Enamine
phenyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.25
Numéro MDL:
Iupac Name
phenyl[4-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
Inchi Code
1S/C14H12F3N/c15-14(16,17)12-8-6-11(7-9-12)13(18)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H,18H2
Clé InChI
AKMMVPFDNDRZLO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14411487