Principaux documents
ENAH984B77B0
Enamine
2-amino-3,3-difluorocyclobut-1-ene-1-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.1
Numéro MDL:
Pf
53-54
Iupac Name
2-amino-3,3-difluoro-1-cyclobutene-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4F2N2/c6-5(7)1-3(2-8)4(5)9/h1,9H2
Clé InChI
ROPYWUWNTOLKHC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7608040
Melting Point
53-54
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7608040