Principaux documents
ENAH984B6E4B
Enamine
2,6-dichloro-4-phenylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.09
Numéro MDL:
Pf
54-55
Iupac Name
2,6-dichloro-4-phenylpyridine
Inchi Code
1S/C11H7Cl2N/c12-10-6-9(7-11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Clé InChI
HLBKNKSYLIRLPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125489
Melting Point
54-55
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125489