Principaux documents
ENAH97EDE914
Enamine
methyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
370,00 €
5 G
602,70 €
10 G
1 068,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-28685-100MG
110,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
110,00 €
250 MG
137,30 €
500 MG
190,60 €
1 G
230,90 €
2.5 G
370,00 €
5 G
602,70 €
10 G
1 068,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-28685-100MG
110,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-phenylcyclopentanecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H16O2/c1-15-12(14)13(9-5-6-10-13)11-7-3-2-4-8-11/h2-4,7-8H,5-6,9-10H2,1H3
Clé InChI
GIBVXUDPIGVGMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28685