Principaux documents
ENAH97EDD9D9
Enamine
2,6-dichloro-4-(piperazin-1-yl)phenol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-4-(1-piperazinyl)phenol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O.2ClH/c11-8-5-7(6-9(12)10(8)15)14-3-1-13-2-4-14;;/h5-6,13,15H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
RBXGPLJTXUWEAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37080539
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37080539