Principaux documents
ENAH97BFAB9E
Enamine
1-(2-ethenylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.2
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-vinylpyrrolidin-1-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-3-8-5-4-6-9(8)7(2)10/h3,8H,1,4-6H2,2H3
Clé InChI
FZUYNYZHQBWLBA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7110635