Documents
ENAH97A17286
Enamine
tert-butyl N-[(2S)-1-(benzyloxy)-4-bromobutan-2-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.28
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (S)-(1-(benzyloxy)-4-bromobutan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C16H24BrNO3/c1-16(2,3)21-15(19)18-14(9-10-17)12-20-11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,18,19)/t14-/m0/s1
Clé InChI
IRHCCPUJFZDEEV-AWEZNQCLSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27754105
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27754105