Principaux documents
ENAH961CEC36
Enamine
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.58
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)piperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClFN3.2ClH/c10-7-5-8(11)9(13-6-7)14-3-1-12-2-4-14;;/h5-6,12H,1-4H2;2*1H
Clé InChI
KHPGXQIKZDTJEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27692452