Principaux documents
ENAH961CEC2A
Enamine
N-cyclopropyl-9-(propan-2-yl)-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-9-isopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
Inchi Code
1S/C16H23NO/c1-11(2)13-5-3-6-14-15(17-12-8-9-12)7-4-10-18-16(13)14/h3,5-6,11-12,15,17H,4,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
PBKHMLGMPPHTKW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114730
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114730