Principaux documents
ENAH961CEAE9
Enamine
methyl 2-amino-3-(4-chloro-2-nitrophenyl)propanoate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.12
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-amino-3-(4-chloro-2-nitrophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O4.ClH/c1-17-10(14)8(12)4-6-2-3-7(11)5-9(6)13(15)16;/h2-3,5,8H,4,12H2,1H3;1H
Clé InChI
CMULUXGYFFOWLJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702123