Principaux documents
ENAH961CEA37
Enamine
5-azaspiro[3.5]nonan-8-amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.15
Numéro MDL:
Iupac Name
5-azaspiro[3.5]nonan-8-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c9-7-2-5-10-8(6-7)3-1-4-8;;/h7,10H,1-6,9H2;2*1H
Clé InChI
VDHCZHFFESQHNX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702354
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702354