Principaux documents
ENAH961CE9EC
Enamine
1H,4H,5H-thieno[2,3-g]indazole
100 MG
236,60 €
250 MG
338,00 €
500 MG
533,00 €
1 G
682,50 €
2.5 G
1 336,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-7948865-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
236,60 €
250 MG
338,00 €
500 MG
533,00 €
1 G
682,50 €
2.5 G
1 336,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7948865-100MG
236,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
166-168
Iupac Name
4,5-dihydro-1H-thieno[2,3-g]indazole
Inchi Code
1S/C9H8N2S/c1-2-8-7(3-4-12-8)9-6(1)5-10-11-9/h3-5H,1-2H2,(H,10,11)
Clé InChI
DKVMJCMHPQSNGP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7948865