Principaux documents
ENAH961CE866
Enamine
{4-[(azepan-1-yl)methyl]phenyl}methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-(azepan-1-ylmethyl)phenyl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N2.2ClH/c15-11-13-5-7-14(8-6-13)12-16-9-3-1-2-4-10-16;;/h5-8H,1-4,9-12,15H2;2*1H
Clé InChI
ZATPDZMQOVPMHD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19206459
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-19206459