Principaux documents
ENAH961CE80B
Enamine
3-fluoro-3-methylbutan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.62
Numéro MDL:
Iupac Name
3-fluoro-3-methylbutan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12FN.ClH/c1-4(7)5(2,3)6;/h4H,7H2,1-3H3;1H
Clé InChI
CQECRJUYZJUTEM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7599887
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7599887