Principaux documents
ENAH961CE785
Enamine
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-27701947-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1 904,50 €
5 G
2 818,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.68
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27701947-100MG
335,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-methylpyridin-2-yl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2.ClH/c1-7-4-5-11-8(6-7)9(2,3)10;/h4-6H,10H2,1-3H3;1H
Clé InChI
RZQAVWJEKAUONE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701947