Principaux documents
ENAH961CE70E
Enamine
6,7-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-difluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C7H5F2N3/c8-3-1-2-4-6(5(3)9)12-7(10)11-4/h1-2H,(H3,10,11,12)
Clé InChI
QFOXRSPCDPVIGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645863
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-645863