ENAH961CE6FD
Enamine
dimethyl({2-[(6-phenylpyridin-2-yl)sulfanyl]ethyl})amine
Réf. du fournisseur: EN300-27712662-100MG
481,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27712662-100MG
481,00 €
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(6-phenylpyridin-2-ylthio)ethanamine
Inchi Code
1S/C15H18N2S/c1-17(2)11-12-18-15-10-6-9-14(16-15)13-7-4-3-5-8-13/h3-10H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
KYRANNSMDBEVPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27712662