Principaux documents
ENAH961CE6E2
Enamine
4-chloro-2-methoxy-3-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.09
Numéro MDL:
Pf
162-168
Iupac Name
4-chloro-2-methoxy-3-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-5-6(9)3-4-7(10)8(5)11-2;/h3-4H,10H2,1-2H3;1H
Clé InChI
VPJIQYOLVUDIJO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905551
Melting Point
162-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7905551