Principaux documents
ENAH961CE6C2
Enamine
5-(1H-1,3-benzodiazol-1-yl)pyrazin-2-amine
100 MG
192,40 €
250 MG
274,30 €
500 MG
523,90 €
1 G
670,80 €
2.5 G
1 315,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-10739061-100MG
192,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
192,40 €
250 MG
274,30 €
500 MG
523,90 €
1 G
670,80 €
2.5 G
1 315,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-10739061-100MG
192,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(1H-benzimidazol-1-yl)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C11H9N5/c12-10-5-14-11(6-13-10)16-7-15-8-3-1-2-4-9(8)16/h1-7H,(H2,12,13)
Clé InChI
GZHDLZGAELUKFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10739061