ENAH961CE54C
Enamine
2-methyl-4-(oxolan-3-yloxy)aniline hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-27702141-100MG
403,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27702141-100MG
403,00 €
Iupac Name
2-methyl-4-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8-6-9(2-3-11(8)12)14-10-4-5-13-7-10;/h2-3,6,10H,4-5,7,12H2,1H3;1H
Clé InChI
MKDZTLYNXGAWMN-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702141