Principaux documents
ENAH961CE516
Enamine
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1 940,90 €
5 G
2 870,40 €
10 G
4 256,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-27735395-100MG
343,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
343,20 €
250 MG
490,10 €
500 MG
772,20 €
1 G
989,30 €
2.5 G
1 940,90 €
5 G
2 870,40 €
10 G
4 256,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.8
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27735395-100MG
343,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-benzyl-N-methylpropane-1-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N2O2S.ClH/c1-13(16(14,15)9-5-8-12)10-11-6-3-2-4-7-11;/h2-4,6-7H,5,8-10,12H2,1H3;1H
Clé InChI
ORPDLHXESUULLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735395