ENAH961CE3B1
Enamine
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
Réf. du fournisseur: EN300-2747033-50MG
391,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-2747033-50MG
391,30 €
Iupac Name
4-(2,2-difluoropropoxy)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C9H14F2O2/c1-9(10,11)6-13-8-4-2-7(12)3-5-8/h8H,2-6H2,1H3
Clé InChI
GVDNHTLWBUPRMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2747033