Principaux documents
ENAH961CE383
Enamine
tert-butyl 3-(2-fluoroacetyl)azetidine-1-carboxylate
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-27695655-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27695655-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-fluoroacetyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16FNO3/c1-10(2,3)15-9(14)12-5-7(6-12)8(13)4-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
MAQFZPCCHIZZFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695655
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27695655