Principaux documents
ENAH961CE2FA
Enamine
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
100 MG
369,20 €
250 MG
526,50 €
500 MG
826,80 €
1 G
1 060,80 €
2.5 G
2 078,70 €
5 G
3 075,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-27735474-100MG
369,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
369,20 €
250 MG
526,50 €
500 MG
826,80 €
1 G
1 060,80 €
2.5 G
2 078,70 €
5 G
3 075,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27735474-100MG
369,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClFNO2/c1-15-10(14)9-4-6-7(12)2-5(11)3-8(6)13-9/h2-4,13H,1H3
Clé InChI
OIWYOBRXXVWSBJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735474
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735474