Principaux documents
ENAH961CE2D8
Enamine
5-methyl-2-(propan-2-yl)phenyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-5-methylphenyl acetate
Inchi Code
1S/C12H16O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
WFMIUXMJJBBOGJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22486452
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22486452