Principaux documents
ENAH961CE277
Enamine
4-methoxy-5-methylthiophene-3-carboxylic acid
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6778446-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6778446-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
123-125
Iupac Name
4-methoxy-5-methyl-3-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H8O3S/c1-4-6(10-2)5(3-11-4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
PAHHUDQDSZQVGA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778446
Melting Point
123-125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6778446