Principaux documents
ENAH961CE18E
Enamine
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-188975-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1 869,40 €
5 G
2 766,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-188975-100MG
331,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
192-193
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
FCTRILKPSCEECY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975
Melting Point
192-193
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188975