ENAH961CE10C
Enamine
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-27722324-100MG
380,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27722324-100MG
380,40 €
Iupac Name
1-(pyrimidin-2-yl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3O2.ClH/c13-8(14)7-2-5-12(6-7)9-10-3-1-4-11-9;/h1,3-4,7H,2,5-6H2,(H,13,14);1H
Clé InChI
WSFGAPBOKSMRDI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27722324