ENAH961CE0FF
Enamine
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Réf. du fournisseur: EN300-27735840-50MG
394,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-27735840-50MG
394,70 €
Iupac Name
4-(2-methyl-1,8-naphthyridin-3-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-9-10(4-2-6-12(16)17)8-11-5-3-7-14-13(11)15-9/h3,5,7-8H,2,4,6H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
CHCQBBWLZNOAGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27735840