Principaux documents
ENAH961CE0D9
Enamine
2-(3,4-difluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-difluorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-10(2,9(13)14)15-6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
SRUAOLXCHYITHR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9158076
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9158076