Principaux documents
ENAH961CDF36
Enamine
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-27702396-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27702396-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)spiro[3.3]heptane
Inchi Code
1S/C13H15Br/c14-11-4-1-3-10(9-11)12-5-8-13(12)6-2-7-13/h1,3-4,9,12H,2,5-8H2
Clé InChI
VXKGRNAVPYSQDH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27702396