Key Documents
ENAH961CDF2A
Enamine
5-(methoxycarbonyl)-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(1R,5S)-5-(methoxycarbonyl)-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14O5/c1-14-8(13)10-3-2-9(4-10,7(11)12)5-15-6-10/h2-6H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YROCENNZMAOZBR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495735
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495735