Principaux documents
ENAH961CDEE6
Enamine
methyl 4-amino-3,4-dimethylpentanoate hydrochloride
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1 194,20 €
2.5 G
2 296,60 €
5 G
3 376,90 €
10 G
4 987,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-27701328-100MG
444,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1 194,20 €
2.5 G
2 296,60 €
5 G
3 376,90 €
10 G
4 987,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-27701328-100MG
444,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-amino-3,4-dimethylpentanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-6(8(2,3)9)5-7(10)11-4;/h6H,5,9H2,1-4H3;1H
Clé InChI
AXUMIZIOKKJXPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701328
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27701328