Principaux documents
ENAH961CDED6
Enamine
3-(6-bromopyridin-2-yl)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.19
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(6-bromo-2-pyridinyl)-N-(tert-butoxycarbonyl)alanine
Inchi Code
1S/C13H17BrN2O4/c1-13(2,3)20-12(19)16-9(11(17)18)7-8-5-4-6-10(14)15-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)
Clé InChI
XUOUMYZZHGGTNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12447088
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12447088